Läs mer
Sodium hexachloroiridate(IV) hexahydrate, 99.9+%, (trace metal basis)
Produktkod. 10124120 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10124120 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10124120 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 197570010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 19567-78-3 | Cl6IrNa2·6H2O | 558.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hexachloroiridate(IV) hexahydrate
Smältpunkt 600.0°C
Namnnotering 99.9+%
CAS 19567-78-3
Färg Black to Red
Fysisk form Powder
Kvantitet 1 g
Analysprocentintervall 99.9+%
Molekylformel Cl6IrNa2·6H2O
Linjär formel Na2IrCl6·6H2O
MDL-nummer MFCD00149169
Synonym sodium hexachloroiridate iv hexahydrate, cl6ir.2na.6h2o, sodium hexachloroiridate 2--water 2/1/6, disodium hexachloroiridate 2-hexahydrate
InChI-nyckel QZVJPVJIAOOTJU-UHFFFAOYSA-H
LEDER O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].Cl[Ir-2](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
IUPAC-namn disodium;hexachloroiridium(2-);hexahydrate
Molekylvikt (g/mol) 558.98
PubChem CID 19849276
Formel vikt 558.98
Procent renhet ≥99.9%
Kvalitet Trace Metal Basis
Förpackning Glass bottle
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hexachloroiridate(IV) hexahydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.