Läs mer
Sodium hexachloroiridate(IV) hexahydrate, Ir 33.9% min
Produktkod. 11331988
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11331988 1 g 1g
11321988 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11331988 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011890.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19567-78-3 | Cl6H12IrNa2O6 | 558.987 g/mol
Natriumhexakloroiridat(IV)hexahydrat används farmaceutiska mellanprodukter och organiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19567-78-3
Molekylformel Cl6H12IrNa2O6
Molekylvikt (g/mol) 558.987
MDL-nummer MFCD00149169
InChI-nyckel QZVJPVJIAOOTJU-UHFFFAOYSA-H
Synonym sodium hexachloroiridate iv hexahydrate, cl6ir.2na.6h2o, sodium hexachloroiridate 2--water 2/1/6, disodium hexachloroiridate 2-hexahydrate
PubChem CID 19849276
IUPAC-namn dinatrium;hexakloriridium(2-);hexahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].Cl[Ir-2](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hexachloroiridate(IV) hexahydrate
Smältpunkt 600°C (dec.)
Färg Svart-röd
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 558.99 (450.92 Anhydrous)
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Ir 33.9% min.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.