Läs mer
Natriumhexachloromat(IV) dihydrat, Os 38,7% min
Produktkod. 11386558
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11386558 0.25 g 0.25g
11396558 1 g 1g
11376558 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11386558 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012176.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 1307-81-9 ∣ Cl6Na2Os ∣ 448,91 g/mol
Natriumhexakklorosmat(IV)-dihydrat används som intermediär och katalysator i organisk syntes. Det används också för att framställa dihydrogenkomplex av osmium(II) innehållande meso-tetrafos-1-ligand.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1307-81-9
Molekylformel Cl6Na2Os
Molekylvikt (g/mol) 448.91
MDL-nummer MFCD00014234
InChI-nyckel PVTVRPSPEDISMV-UHFFFAOYSA-H
PubChem CID 44151190
LEDER [Na+].[Na+].Cl[Os--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hexachloroosmate(IV) dihydrate
Färg Brunt till rött
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 0.25 g
Odör Luktfritt
Känslighet & Luftfuktighetskänslig
Linjär formel Na2OsCl6·2H2O
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
IUPAC-namn dinatriumhexakloroosmiumdiuid
Formel vikt 484,93 (448,90 Vattenfattig)
Kvalitet Ograderat
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Os 38.7% min.
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.