Läs mer
Sodium hexachloroplatinate(IV) hexahydrate
Produktkod. 11361688
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11361688 1 g 1g
11371688 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11361688 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011047.03
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
For Use As a Catalyst | CAS: 19583-77-8 | Cl6H12Na2O6Pt | 561.85 g/mol
Katalysator. Natriumhexaklorplatinat(IV)hexahydrat används som katalysator. Det fungerar som en källa till platina vid framställning av platinakomplex. Det används också vid syntes av platinananopartiklar med hjälp av glutation som reduktionsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19583-77-8
Molekylformel Cl6H12Na2O6Pt
Molekylvikt (g/mol) 561.85
MDL-nummer MFCD00149172
InChI-nyckel XGFSWVNCHVSCSP-UHFFFAOYSA-H
Synonym sodium hexachloroplatinate iv hexahydrate, cl6pt.2na.6h2o, platinum iv sodium chloride, disodium;hexachloroplatinum 2-;hexahydrate, disodium hexachloroplatinate 2-hexahydrate
PubChem CID 24846071
LEDER O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].Cl[Pt](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hexachloroplatinate(IV) hexahydrate
Smältpunkt 110°C-6H2O
Färg Orange
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol. Insoluble in ether.
IUPAC-namn dinatrium;hexaklorplatina(2-);hexahydrat
Formel vikt 561.88 (453.79 Anhydrous)
Odör Odorless
Utseende Orange powder
Densitet 2.5
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hexachloroplatinate(IV) hexahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hexachloroplatinate(IV) hexahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.