Läs mer
Sodium Hexachloroplatinate(IV) Hexahydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Hexachloroplatinate(IV) Hexahydrate |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/6ClH.2Na.6H2O.Pt/h6*1H;;;6*1H2;/q;;;;;;2*+1;;;;;;;+4/p-6 |
| Formel vikt | 558.82 |