Läs mer
Sodium hexachlororhodate(III) dodecahydrate, Rh 17.1%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11301858
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11301858 1 g 1g
11391848 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11301858 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011809.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14972-70-4
Molekylformel Cl6H24Na3O12Rh
Molekylvikt (g/mol) 600.75
MDL-nummer MFCD00003509
InChI-nyckel JCMYDKHYUGZPJG-UHFFFAOYSA-H
IUPAC-namn trinatriumhexaklorrodiumheptakis(ylium)dodekahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].Cl[Rh+7](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hexachlororhodate(III) dodecahydrate
Smältpunkt 900°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 600.77 (384.59 Anhydrous)
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Rh 17.1%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.