Läs mer
Sodium hexacyanoferrate(II) decahydrate, 99%
Produktkod. 11384607
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11384607 50 g 50g
11394607 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11384607 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039660.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14434-22-1 | C6H20FeN6Na4O10 | 484.06 g/mol
Används främst som viktig råvara inom läkemedel, pigment, garvning, metallurgi och kemisk industri. Används vid framställning av järnblått och kaliumferricyanid, ytkorrosionsskyddande för garvning och metall, förkolningsbehandling för kolstål, avlägsnande av järn vid läkemedelstillverkning. Används som oxidant, livsmedelstillsats, explosiv och kemisk reagens. Används även som tillsats för att förhindra agglomeration i snösmältning på vintern.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14434-22-1
Molekylformel C6H20FeN6Na4O10
Molekylvikt (g/mol) 484.06
MDL-nummer MFCD00149274
InChI-nyckel JFSUDVTVQZUDOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym Sodium ferrocyanide decahydrate
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Fe++].[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hexacyanoferrate(II) decahydrate
Smältpunkt 82°C-10H2O
Färg Gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99%
Löslighetsinformation Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formel vikt 484.07 (303.92 Anhydrous)
Odör Odorless
Utseende Light yellow powder
Densitet 1.458 g/cm3 at 20°C
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.