Läs mer
Sodium hexacyanoferrate(II) decahydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium hexacyanoferrate(II) decahydrate |
| CAS | 14434-22-1 |
| Molekylformel | Na4Fe(CN)6 . 10(H2O) |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Sodium ferrocyanide decahydrate, Sodium ferrocyanide, Sodium hexacyanoferrate (Na4(Fe(CN)6))','decahydrate, Tetrasodium hexacyanoferrate(4-) decahydrate, Yellow prussiate of soda |
| InChI formel | InChI=1S/6CN.Fe.4Na.10H2O/c6*1-2;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;10*1H2/q6*-1;+2;4*+1;;;;;;;;;; |
| LEDER | O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Fe+2].[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N |
| IUPAC-namn | tetrasodium;iron(2+);hexacyanide;decahydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 303.91 |
| Formel vikt | 484.0181 |