Läs mer
Sodium Hexadecanoate-16,16,16-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Hexadecanoate-16,16,16-D3 |
| CAS | 347841-37-6 |
| Molekylformel | C16 D3 H28 O2 . Na |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | [16,16,16-2H3]Hexadecanoic acid sodium salt, Hexadecanoic-16,16,16-d3 acid sodium salt, Hexadecanoic acid-16,16,16-d3 sodium, Palmitic-16,16,16-d3 acid sodium salt, Sodium hexadecanoate-16,16,16-D3, Sodium palmitate-ω-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H32O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/i1D3; |
| LEDER | [Na+].[2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;16,16,16-trideuteriohexadecanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 281.424 |
| Formel vikt | 281.241 g/mol |
| Visa mer |