Läs mer
Sodium hexafluoroaluminate, 99.4% (metals basis)
Produktkod. 11393428
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11393428 50 g 50g
11383428 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11393428 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036345.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13775-53-6
Används huvudsakligen som flussmedel vid produktion av aluminiumelektrolys, används också som tillsats till slitstyrka av slipprodukter, järnlegering och flussmedel av kantstål, flussmedel av icke-järnmetaller, gjutdeoxideringsmedel, emalj av emulgeringsmedel, glasopalmedel, svetsfluss och keramiska fyllmedel. Aluminiummetallurgi. Denna kemikalie används som lim, hjälplösningsmedel i emaljindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13775-53-6
MDL-nummer MFCD00003507
Synonym Aluminum sodium fluoride; Cryolite
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hexafluoroaluminate
Smältpunkt 1,000°C
Fysisk form Lump
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3260
Löslighetsinformation Sparingly soluble in water 0.4g/L @ 20°C.
Formel vikt 209.95
Procent renhet 99.5%
Odör Odorless
Densitet 2.90 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hexafluoroaluminate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hexafluoroaluminate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.