Läs mer
Sodium hexafluoroaluminate, 99.9% (metals basis)
Produktkod. 11490810
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11490810 25 g 25g
11400820 100 g 100g
11410820 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490810 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044478.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13775-53-6 | Na3AlF6
Natriumaluminiumhexafluorid används som lösningsmedel (eller flussmedel) för elektrolys av aluminiumoxider såsom bauxit, blekmedel för emaljer och opacifierare för glas och vid industriell produktion av aluminium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13775-53-6
Molekylformel Na3AlF6
MDL-nummer MFCD00003507
Specifications
Kemiskt namn eller material Sodium hexafluoroaluminate
Smältpunkt 1000°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.9% (metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in water(0.4g/L).
Formel vikt 209.95
Odör Odorless
Densitet 2.9 g/cm3 at 20°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium hexafluoroaluminate
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Precautionary Statement
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.