Läs mer
Natriumhexafluorantimonat(V), 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11362158
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11362158 25 g 25g
11372158 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11362158 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013066.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16925-25-0 | F6NaSb | 258.74 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16925-25-0
Molekylformel F6NaSb
Molekylvikt (g/mol) 258.74
MDL-nummer MFCD00003482
InChI-nyckel HKLMYZVMEYYVBS-UHFFFAOYSA-H
Synonym sodium hexafluoroantimonate, sodium hexafluoroantimonate v, sodium hexafluorostibanuide, sodium hexafluoro antimonate, antimony sodium fluoride, f6sb.na, nasbf6, acmc-20ajo7, sodium hexafluorostiboranuide, hexafluorostibine, sodium salt
PubChem CID 16689647
IUPAC-namn natrium;hexafluorantimon(1-)
LEDER F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hexafluoroantimonate(V)
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.5%
Formel vikt 258.73
Odör Odorless
Utseende White powder
Densitet 3.38
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.