Läs mer
Sodium hexafluoroarsenate(V), 99%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11319289
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11319289 10 g 10g
11309289 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11319289 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 088517.09
Request Bulk or Custom Format
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Natriumhexafluorarsenat(V) används vanligtvis för farmaceutiska intermediärer och kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12005-86-6
Molekylformel AsF6Na
Molekylvikt (g/mol) 211.902
MDL-nummer MFCD00014228
InChI-nyckel NFXMAZFYHDSPPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium hexafluoroarsenate v, potassium hexafluoro-$l^ 5-arsanuide, sodium hexafluoro-??-arsanuide, sodium hexafluoroarsenate, naasf6
PubChem CID 14205726
IUPAC-namn natrium;hexafluorarsenik(1-)
LEDER F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hexafluoroarsenate (V)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN1557
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 211.9
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.