Läs mer
Natriumhexafluorfosfat, 98 %
Produktkod. 11469936
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11469936 100 g 100g
11449936 5 g 5g
11459936 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11469936 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20898.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-10-2026
CAS: 21324-39-0 | F6NaP | 167,95 g/mol
Natriumhexafluorfosfat används som jonparningsmedel för bestämning av kobolt(II) i vattenprover. Det används som ett viktigt råmaterial vid framställning av 2-klor-1,3-bis(dimetylamino)trimetiniumhexafluorfosfat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natriumhexafluorfosfat används som ett jonparningsmedel för bestämning av kobolt(II) i vattenprover. Det används som ett viktigt råmaterial vid framställning av 2-klor-1,3-bis(dimetylamino)trimetiniumhexafluorfosfat.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka syror, baser och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21324-39-0
Molekylformel F6NaP
Molekylvikt (g/mol) 167.95
MDL-nummer MFCD00011122
InChI-nyckel KMADQUOCJBLXRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium hexafluorophosphate, sodium hexa-fluoro phosphate, sodium hexafluorophosphate v, napf6, sodium hexaflurophosphate, acmc-1cao2, sodium hexafluoro-, e5-phosphanuide, sodium hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide, phosphate 1-, hexafluoro-, sodium 1:1
PubChem CID 5147921
LEDER [Na+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hexafluorophosphate
Smältpunkt >200 °C
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3260
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
IUPAC-namn natrium;hexafluorfosfat
Formel vikt 167.95
Procent renhet 98%
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Densitet 2.37
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.