Läs mer
Sodium hexafluorophosphate, 99+%
Produktkod. 11342158
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11342158 25 g 25g
11352158 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11342158 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013064.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 21324-39-0 | F6NaP | 167.95 g/mol
Natriumhexafluorfosfat används som jonparningsmedel för bestämning av kobolt(II) i vattenprover. Det används som ett viktigt råmaterial vid framställning av 2-klor-1,3-bis(dimetylamino)trimetiniumhexafluorfosfat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21324-39-0
Molekylformel F6NaP
Molekylvikt (g/mol) 167.95
MDL-nummer MFCD00011122
InChI-nyckel KMADQUOCJBLXRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium hexafluorophosphate, sodium hexa-fluoro phosphate, sodium hexafluorophosphate v, napf6, sodium hexaflurophosphate, acmc-1cao2, sodium hexafluoro-, e5-phosphanuide, sodium hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide, phosphate 1-, hexafluoro-, sodium 1:1
PubChem CID 5147921
IUPAC-namn natrium;hexafluorfosfat
LEDER [Na+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hexafluorophosphate
Smältpunkt >200°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall >99%
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 167.95
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Utseende White crystalline
Densitet 2.37
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hexafluorophosphate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hexafluorophosphate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.