Läs mer
Natriumhexafluorfosfat, 99+%
Produktkod. 11352158
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11352158 100 g 100g
11342158 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11352158 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013064.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 21324-39-0 | F6NaP | 167,95 g/mol
Natriumhexafluorfosfat används som jonparningsmedel för bestämning av kobolt(II) i vattenprover. Det används som ett viktigt råmaterial vid framställning av 2-klor-1,3-bis(dimetylamino)trimetiniumhexafluorfosfat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21324-39-0
Molekylformel F6NaP
Molekylvikt (g/mol) 167.95
MDL-nummer MFCD00011122
InChI-nyckel KMADQUOCJBLXRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium hexafluorophosphate, sodium hexa-fluoro phosphate, sodium hexafluorophosphate v, napf6, sodium hexaflurophosphate, acmc-1cao2, sodium hexafluoro-, e5-phosphanuide, sodium hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide, phosphate 1-, hexafluoro-, sodium 1:1
PubChem CID 5147921
IUPAC-namn natrium;hexafluorfosfat
LEDER [Na+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hexafluorophosphate
Smältpunkt >200 °C
Färg Vitt
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall >99%
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 167.95
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Utseende Vit kristallin
Densitet 2.37
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.