Läs mer
Natriumhexafluorfosfat, TRC
Produktkod. 30427396
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30427396 10 g
1 options
Produktkod. 30427396 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS63431010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21324-39-0
Molekylformel F6 P . Na
Molekylvikt (g/mol) 167.954
Synonym Sodium Hexafluorophosphate, Phosphorus Sodium Fluoride (PNaF6), Sodium Hexafluorophosphate (NaPF6), Sodium hexafluorophosphate(1-)
IUPAC-namn natrium; hexafluorfosfat
LEDER [Na+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Hexafluorophosphate
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/F6P.Na/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
Formel vikt 167.954