Läs mer
Natriumhexafluorsilikat,> 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11334799
Change view
Kvantitet:
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11334799 2 kg 2kg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11334799 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 069106.A3
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Natriumhexafluorsilikat används som tillsats för vattenfluorering, opalglasråvara och vid malmraffinering. Det används också vid framställning av andra fluorkemikalier som natriumfluorid, natriumhexafluoroaluminat, kaliumhexafluorsilikat, ammoniumfluorid och kalciumfluorid. Den kan användas som flotator, komponent för våtetsning, träskyddsmedel, lödning flussmedel och svetsmassa. Det är en aktiv komponent i betong.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16893-85-9
Molekylformel F6Na2Si
Molekylvikt (g/mol) 188.06
MDL-nummer MFCD00003491
InChI-nyckel TWGUZEUZLCYTCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium hexafluorosilicate, sodium fluosilicate, salufer, sodium silicofluoride, safsan, super prodan, destruxol applex, ortho earwig bait, ortho weevil bait, ens-zem weevil bait
PubChem CID 28127
LEDER [Na+].[Na+].F[Si--](F)(F)(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hexafluorosilicate
Smältpunkt (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 2 kg
Analysprocentintervall >99%
Löslighetsinformation Slightly soluble in water. Solubility increases with temperature. Insoluble in alcoholSlightly soluble in water. Insoluble in alcohol.
IUPAC-namn dinatrium;hexafluorkisel(2-)
Formel vikt 188.06
Brytningsindex 1.31
Densitet 2.679
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hexafluorosilicate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium silicofluoride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.