Läs mer
Sodium hexahydroxyplatinate(IV), 99.9% (metals basis)
Produktkod. 11327477
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11327477 1 g 1g
11317477 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11327477 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012620.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12325-31-4 | H6Na2O6Pt | 343.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12325-31-4
Molekylformel H6Na2O6Pt
Molekylvikt (g/mol) 343.11
MDL-nummer MFCD00014236
InChI-nyckel LDMNYTKHBHFXNG-UHFFFAOYSA-H
IUPAC-namn platina(4+) dinatriumhexahydroxid
LEDER [OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Na+].[Na+].[Pt+4]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hexahydroxyplatinate(IV)
Smältpunkt 150°C (decomposition)
Färg Gul till brun
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel Na2Pt(OH)6
Kvantitet 1 g
Formel vikt 343.1
Procent renhet 99.9%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.