Läs mer
Natriumhexametafosfat, SLR, pulver, huvudsakligen (NaPO3)6, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
Na6O18P6, CAS-nummer-10124-56-8, 500 g, vit, 611,7708 g/mol, 640 grader C, 136045, pulverburk av plast, 6,0 till 7,7, fast
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 640 °C |
| Färg | Vitt |
| pH | 6.0 till 7.7 |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 500 g |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| Formel vikt | 611,7708g/mol |