Läs mer
Natriumhexametafosfat, SLR, pulver, huvudsakligen (NaPO3)6, Fisher Chemical™
Produktkod. 10518450 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10518450 1 kg 1kg
10204640 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10518450 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/4160/60
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Na6O18P6, CAS-nummer-10124-56-8, 500 g, vit, 611,7708 g/mol, 640 grader C, 136045, pulverburk av plast, 6,0 till 7,7, fast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10124-56-8
Molekylformel Na6O18P6
MDL-nummer 136045
Specifikationer
Smältpunkt 640 °C
Färg Vitt
pH 6.0 till 7.7
Fysisk form Fast
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 611,7708g/mol
Förpackning Pulverburk av plast