Läs mer
Natriumhexametafosfat, SLR, pulver, huvudsakligen (NaPO3)6, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073526 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
Produktkod. 10204640
Brand: Fisher Chemical S/4160/53
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Na6O18P6, CAS-nummer-10124-56-8, 500 g, vit, 611,7708 g/mol, 640 grader C, 136045, pulverburk av plast, 6,0 till 7,7, fast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10124-56-8
Molekylformel Na6O18P6
Molekylvikt (g/mol) 611.77
MDL-nummer 136045
Specifikationer
Smältpunkt 640°C
Färg Vitt
pH 6.0 to 7.7
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Formel vikt 611.7708g/mol
Förpackning Pulverburk av plast