Läs mer
Natriumhexametafosfat, tech., Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4407891
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
5kg
Produktkod. 11327018
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014706.A1
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 10124-56-8 | Na6O18P6
Natriumhexametafosfat är en livsmedelstillsats som används i mejeriprodukter, konserverad mjölk, förpackad äggvita, glass, skaldjur och köttbearbetning. Det används också som sekvestreringsmedel och vattenmjukgörande medel och rengöringsmedel. Det är en aktiv ingrediens i tandkrämer som ett anti-färgningsmedel. Det förhindrar stålkorrosion. Vidare används det vid byggnad, vattenbehandling och vid fotografisk framkallning. Dessutom används den som retarder i dentala alginatavtrycksmaterial och som thinner för petroleumborrvätskor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10124-56-8
Molekylformel Na6O18P6
MDL-nummer MFCD00136045
Synonym Sodium metaphosphate
Specifikationer
Kokpunkt 1500°C
Kemiskt namn eller material Sodium hexametaphosphate
Smältpunkt 628°C
Färg Vitt
Fysisk form Granulat
Kvantitet 1 kg
Löslighetsinformation Soluble in water. Insoluble in organic solvents
Formel vikt 611.77
Kvalitet Teknisk
Odör Odorless
Brytningsindex 1.482
Utseende White granules
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.