Läs mer
Natriumhexanitritokobaltat(III), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11483534
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11483534 250 g 250g
11473534 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11483534 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11216.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14649-73-1 | CoN6Na3O12 | 403.933 g/mol
Natriumhexanitritokoboltat(III) används som primär och sekundär intermediär i kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Natriumhexanitritokoboltat(III) används som primär och sekundär intermediär
i kemisk forskning.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med syror, reduktionsmedel och aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14649-73-1
Molekylformel CoN6Na3O12
Molekylvikt (g/mol) 403.933
MDL-nummer MFCD00003512
InChI-nyckel ZEBNDJQGEZXBCR-UHFFFAOYSA-H
Synonym cobaltic trisodium hexanitrite, trisodium cobalt 3+ hexanitrite, sodium hexanitritocobaltate 3-, cobalt 3+ sodium nitrite 1:3:6, cobaltate 3-, hexanitrito-, trisodium, cobaltate 3-, hexakis nitrito-o-, trisodium, oc-6-11, na3 co no2 6, cobaltate 3-, hexakis nitrito-kappao-, sodium 1:3 , oc-6-11
PubChem CID 159748
IUPAC-namn trinatrium;kobolt(3+);hexanitrit
LEDER N(=O)[O-].N(=O)[O-].N(=O)[O-].N(=O)[O-].N(=O)[O-].N(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Co+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hexanitritocobaltate (III)
Smältpunkt 220°C (decomposition)
Kvantitet 250 g
Linjär formel Na3Co(NO2)6
UN-nummer UN1479
Merck Index 14,8603
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 403.94
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.