Läs mer
Natriumhexanitrokoboltat(III), ACS-reagens, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15652320
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15652320 500 g Poly flaska 500g
15642320 100 g Poly flaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15652320 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 233722500G
Request Bulk or Custom Format
ACS-reagens
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13600-98-1
Molekylformel CoN6Na3O12
Molekylvikt (g/mol) 403.93
MDL-nummer MFCD00003512
InChI-nyckel BZFWEBJDBATXME-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn trinatriumhexanitrokoboltris(ylium)
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)[Co+3]([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Hexanitrocobaltate(III)
Smältpunkt 220°C
Färg Gyllene eller orange-gula
Kvantitet 500 g
Linjär formel Na3Co(NO2)6
UN-nummer UN1479
Formel vikt 403.94g/mol
Kvalitet ACS-reagens
Förpackning Poly flaska
Utseende Powder