Läs mer
Natriumhexanitrokoboltat(III), Honeywell Fluka™
Produktkod. 15656800
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15656800 25 g Glasflaska 25g
15646800 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15656800 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 7160825G
Request Bulk or Custom Format
Puriss. pa, för bestämning av K, ACS-reagens
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13600-98-1
Molekylformel CoN6Na3O12
Molekylvikt (g/mol) 403.93
MDL-nummer MFCD00003512
InChI-nyckel BZFWEBJDBATXME-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn trinatriumhexanitrokoboltris(ylium)
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)[Co+3]([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hexanitrocobaltate(III)
Smältpunkt 220°C
Kvantitet 25 g
Linjär formel Na3Co(NO2)6
UN-nummer UN1479
Formel vikt 403.94g/mol
Förpackning Glasflaska
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hexanitrocobaltate(III)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.