Läs mer
Natriumhexanoat, 99 %
Produktkod. 10038289 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10038289 25 g 25g
10585100 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10038289 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 437540250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 10051-44-2 ∣ C6H11NaO2 ∣ 138,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10051-44-2
Molekylformel C6H11NaO2
Molekylvikt (g/mol) 138.14
MDL-nummer MFCD00059056
InChI-nyckel UDWXLZLRRVQONG-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hexanoate, sodium caproate, hexanoic acid, sodium salt, hexanoic acid sodium salt, sodium capronate, sodium n-caproate, sodium n-hexanoate, unii-e00cg11s66, caproic acid sodium salt, hexanoic acid, sodium salt 1:1
PubChem CID 4087444
IUPAC-namn natrium; hexanoat
LEDER [Na+].CCCCCC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hexanoate
Smältpunkt 231,2 °C till 233,8 °C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Infrarött spektrum Autentisk
Förlust vid torkning Max 2%. ()
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 99%
Formel vikt 138.14
Procent renhet 99%
Kvalitet Ograderat
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hexanoate, 99%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.