Läs mer
Sodium Hexanoate-d11, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Hexanoate-D11 |
| CAS | 340257-58-1 |
| Molekylformel | C6 D11 O2 . Na |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Hexanoic-d11 acid, sodium salt (9 CI), Hexanoic acid-d11 sodium salt, Hexanoic-D11 acid sodium salt, Caproic-d11 acid sodium salt, Sodium hexanoate-D11, Sodium hexanoate-d11, Sodium caproate-d11 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H12O2.Na/c1-2-3-4-5-6(7)8;/h2-5H2,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2; |
| LEDER | [Na+].[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undecadeuteriohexanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 149.208 |
| Formel vikt | 149.135 g/mol |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?