Läs mer
Natriumhippurat, 96 %
Produktkod. 11439243
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11439243 250 g 250g
11429243 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11439243 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11723.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 532-94-5 | C9H8NNaO3 | 201,157 g/mol
Det kan vara en användbar urinbiomarkör för vissa cancerformer som magcancer och oxidativ stress.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det kan vara en användbar urinbiomarkör för
vissa cancerformer som magcancer och oxidativ stress.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 532-94-5
Molekylformel C9H8NNaO3
Molekylvikt (g/mol) 201.157
MDL-nummer MFCD00002693
InChI-nyckel ZBCAZEFVTIBZJS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hippurate, hippuric acid sodium salt, sodium 2-benzamidoacetate, n-benzoylglycine sodium salt, glycine, n-benzoyl-, monosodium salt, ccris 5812, hippuric acid, monosodium salt, glycine, n-benzoyl-, sodium salt 1:1, hippurate sodium, benzoylaminoacetic acid sodium salt
PubChem CID 516953
IUPAC-namn natrium;2-bensamidoacetat
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)NCC(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hippurate
Analysprocentintervall 96%
Kvantitet 250 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 201.16
Procent renhet 96%
Fysisk form Pulver eller klumpar
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.