Läs mer
Sodium Houttuyfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Houttuyfonate |
| CAS | 83766-73-8 |
| Molekylformel | C12H23NaO5S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Sodium 1-Hydroxy-3-oxo-1-Dodecanesulfonate, Sodium Neohouttuyfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H24O5S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11(13)10-12(14)18(15,16)17;/h12,14H,2-10H2,1H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].CCCCCCCCCC(=O)CC(O)S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;1-hydroxy-3-oxododecane-1-sulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.36 |
| Formel vikt | 302.1164 |