Läs mer
Natriumhyaluronat, 95 %
Produktkod. 10491281 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10491281 1 g Glasflaska 1g
10134623 5 g Glasflaska 5g
11771371 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10491281 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 251770010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    957.00 SEK
    859.65 SEK / 1g
    Save 97.35 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 9067-32-7 | (C14H20NO11Na)n | 417,30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9067-32-7
Molekylformel (C14H20NO11Na)n
Molekylvikt (g/mol) 417.30
MDL-nummer MFCD00875848
InChI-nyckel YWIVKILSMZOHHF-QJZPQSOGSA-N
Synonym hyaluronate tetrasaccharide, d0e9sz, 6-3-acetamido-2-6-3-acetamido-2,5-dihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-4-yl oxy-2-carboxy-4,5-dihydroxyoxan-3-yl oxy-5-hydroxy-6-hydroxymethyl oxan-4-yl oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
IUPAC-namn Natriumhyaluronat
LEDER CC(=O)NC1C(OC2C(O)C(O)C(O-*)OC2C(=O)O[Na])OC(CO)C(O)C1O-*
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hyaluronate
Färg Vit till grädde
pH 6,0 till 8,0 (0,5 % vattenlösning)
Förlust vid torkning 10% max. (500 mg, 105 °C, 6 timmar)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (På torrt ämne)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C14H20NO11Na)n
Kvantitet 1 g
Merck Index 15,4796
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig.
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.