Läs mer
Natriumhyaluronat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3737372 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 10491281
Brand: Thermo Scientific Acros 251770010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 9067-32-7 | (C14H20NO11Na)n | 417.30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9067-32-7
Molekylformel (C14H20NO11Na)n
Molekylvikt (g/mol) 417.30
MDL-nummer MFCD00875848
InChI-nyckel YWIVKILSMZOHHF-QJZPQSOGSA-N
Synonym hyaluronate tetrasaccharide, d0e9sz, 6-3-acetamido-2-6-3-acetamido-2,5-dihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-4-yl oxy-2-carboxy-4,5-dihydroxyoxan-3-yl oxy-5-hydroxy-6-hydroxymethyl oxan-4-yl oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
IUPAC-namn Natriumhyaluronat
LEDER CC(=O)NC1C(OC2C(O)C(O)C(O-*)OC2C(=O)O[Na])OC(CO)C(O)C1O-*
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hyaluronate
Färg Vit till grädde
pH 6.0 to 8.0 (0.5% aq. soln.)
Förlust vid torkning 10% max. (500mg, 105°C, 6 hrs)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (On dry substance)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C14H20NO11Na)n
Kvantitet 1 g
Merck Index 15,4796
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.