Läs mer
Natriumhyaluronat, TRC
Produktkod. 18092320
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18092320 25 g
18011840 5 g
18023630 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18092320 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS63480025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9067-32-7
Molekylformel [C14H22NNaO11]n
Molekylvikt (g/mol) 419.31
Synonym Arthrease, Artz, Artz Dispo, Artzal, Bio Hyaluro 12, Bio Sodium Hyaluronate HA 20, Chlamyhyaluronic acid sodium salt, Cystistat, Euflexxa, FCH 121-S, FCH 150, FCH 200, FCH 248, FCH 60, FCH 80, FCH 80LE, FCH-SU, Fermatron, HA-F, HA-Q, HA-Q 1, HA-QA, HE-QSE, Healon, Healon (polysaccharide), Healon GV, Healon V, Hyalart, Hyalein, Hyalein Mini, Hyalgan, Hyaluronsan HA-LQ, Hyaluronsan HA-LQ1, Hyaluronsan HA-LQH, Hyaluronsan HA-Q, Hyaluronsan HA-QSS, Hyaluronsan M 5070, Hyasol, Hyasol BT, Hyladerm, Hylo Comod, Jointex, Khionat, NRD 101, Nidelon, Opegan, Orthovisc, Ostenil, Provisc, SI 4402, SL 1010, SLM 10, SPH, Sinovial, Sodium hyaluronate, Suvenyl, Tear Balance, Vismed
IUPAC-namn natrium (2S,3S,5R,6S)-3-(((2S,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-5-hydroxy-6-(hydroxymetyl)-4-metoxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4,5-dihydroxy-6-metyltetrahydro-2H-pyran-2-karboxylat
LEDER C[C@@H]([C@@H](C([C@@H]1O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O2)CO)O)OC)NC(C)=O)O)O)O[C@@H]1C(O[Na])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hyaluronic Acid Sodium Salt
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C16H27NO11.Na/c1-5-9(20)11(22)13(14(26-5)15(23)24)28-16-8(17-6(2)19)12(25-3)10(21)7(4-18)27-16;/h5,7-14,16,18,20-22H,4H2,1-3H3,(H,17,19)(H,23,24);/q;+1/p-1/t5-,7+,8+,9-,10+,11?,12+,13-,14-,16-;/m0./s1
Formel vikt 419.104