Läs mer
Sodium hydride, 60% dispersion in mineral oil, in soluble bags, in resealable cans, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10297520 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10297520 100 g 100g
10338750 500 g 500g
12307103 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10297520 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 332141000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbent, Reduction reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7646-69-7 , 8042-47-5
Molekylformel HNa
Molekylvikt (g/mol) 24
MDL-nummer MFCD00003471
InChI-nyckel BZKBCQXYZZXSCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium hydride, sodiumhydride, sodium hydride nah, sodium hydride oil dispersion, sodium monohydride, sodium hydride nad, sodiumhydrid, natrium hydride, sodium hydrid
PubChem CID 24758
IUPAC-namn sodium;hydride
LEDER [H-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hydride, 60% dispersion in mineral oil
Smältpunkt 800.0°C
Namnnotering In soluble bags, in resealable cans
Färg Gray to Yellow
Fysisk form Tacky Powder
Kvantitet 100 g
Linjär formel NaH
Fieser 02,382; 01,1075; 04,452; 05,610; 06,541; 07,335; 08,458; 09,427; 11,486; 12,447; 14,288; 16,307
Flampunkt 165°C
Merck Index 15,876
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts with alcohols, soluble in molten sodium hydroxide, insoluble in cs2, ccl4, liquid nh3, benzene
Formel vikt 24
Procent renhet 57 to 63% (NaH)
Förpackning Plastic bag in resealable tin can
Densitet 1.2000g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hydride, 60% dispersion in mineral oil
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
Faroangivelser
  • H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydride