Läs mer
Sodium hydrogen carbonate, 99%
Produktkod. p-7023444
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
500g
Produktkod. 11428856
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17005.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 144-55-8 | CHNaO3 | 84.01 g/mol
Natriumvätekarbonat används som en laboratoriekemikalie, ett jäsmedel, ett neutraliseringsmedel, som en aktiv komponent i brandsläckare, som en källa till koldioxid och pH-balanserare i pooler, som fodertillskott för boskap och i spa och trädgårdsdammar. Det används för färg- och korrosionsborttagning, bakpulver, som ett milt slipmedel och i rengöringsmedel. Inom medicinområdet används det som antacida för att behandla sura matsmältningsbesvär och halsbränna.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Natriumvätekarbonat används som en laboratoriekemikalie, ett jäsmedel, ett neutraliseringsmedel, som en aktiv komponent i brandsläckare, som en källa till koldioxid och pH-balanserare i bassänger, som fodertillskott för boskap och i spa och trädgårdsdammar. Det används för färg- och korrosionsborttagning, bakpulver, som ett milt slipmedel och i rengöringsmedel. Inom medicinområdet används det som antacida för att behandla sura matsmältningsbesvär och halsbränna.
Löslighet
Löslig i vatten och metanol. Olösligt i etanol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka syror och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 144-55-8
Molekylformel CHNaO3
Molekylvikt (g/mol) 84.01
MDL-nummer MFCD00003528
InChI-nyckel UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
IUPAC-namn natriumvätekarbonat
LEDER [Na+].OC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hydrogen carbonate
pH 8.1 to 8.4
Kvantitet 500 g
Beilstein 4153970
Merck Index 14,8583
Löslighetsinformation Soluble in water and methanol. Insoluble in ethanol.
Formel vikt 84.01
Procent renhet 99%
Odör Odorless
Brytningsindex 1.5
Densitet 2.159
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.