Läs mer
Natriumvätekarbonat, 99 %
Beskrivning
Natriumvätekarbonat används som en laboratoriekemikalie, ett jäsmedel, ett neutraliseringsmedel, som en aktiv komponent i brandsläckare, som en källa till koldioxid och pH-balanserare i pooler, som fodertillskott för boskap och i spa och trädgårdsdammar. Det används för färg- och korrosionsborttagning, bakpulver, som ett milt slipmedel och i rengöringsmedel. Inom medicinområdet används det som antacida för att behandla sura matsmältningsbesvär och halsbränna.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Natriumvätekarbonat används som en laboratoriekemikalie, ett jäsmedel, ett neutraliseringsmedel, som en aktiv komponent i brandsläckare, som en källa till koldioxid och pH-balanserare i bassänger, som fodertillskott för boskap och i spa och trädgårdsdammar. Det används för färg- och korrosionsborttagning, bakpulver, som ett milt slipmedel och i rengöringsmedel. Inom medicinområdet används det som antacida för att behandla sura matsmältningsbesvär och halsbränna.
Löslighet
Löslig i vatten och metanol. Olösligt i etanol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka syror och starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium hydrogen carbonate |
| pH | 8.1 till 8.4 |
| Fysisk form | Powder |
| Kvantitet | 2500 g |
| Beilstein | 4153970 |
| Merck Index | 14,8583 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten och metanol. Olöslig i etanol. |
| Formel vikt | 84.01 |
| Procent renhet | 99% |
| Kvalitet | Ungraded |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.