Läs mer
Natriumvätekarbonat, ACS, 99,7–100,3 %
Produktkod. 11337018
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11337018 500 g 500g
11357018 2 kg 2kg
11347018 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11337018 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014707.36
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
För användning som källa till CO2, vid tillverkning av natriumsalter, bakpulver | CAS: 144-55-8 | CHNaO3 | 84,01 g/mol
Natriumvätekarbonat används som en laboratoriekemikalie, ett jäsmedel, ett neutraliseringsmedel, som en aktiv komponent i brandsläckare, som en källa till koldioxid och som en pH-balanserare i bassänger, som fodertillskott för boskap och i spa och trädgårdsdammar. Det används för färg- och korrosionsborttagning, i bakpulver, som ett milt slipmedel och en rengöringsblandning. Inom medicinområdet används det som antacida för att behandla sura matsmältningsbesvär och halsbränna.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 144-55-8
Molekylformel CHNaO3
Molekylvikt (g/mol) 84.01
MDL-nummer MFCD00003528
InChI-nyckel UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
LEDER [Na+].OC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hydrogen carbonate
Namnnotering För ACS-analys
Färg Vitt
Fysisk form Granulat
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99.7-100.3%
Beilstein 4153970
Löslighetsinformation Löslig i vatten och metanol. Olöslig i etanol.
IUPAC-namn natriumvätekarbonat
Formel vikt 84.01
Procent renhet ≥99.7%
Kvalitet ACS
Odör Luktfritt
Brytningsindex 1.5
Densitet 2,159 g/cm3
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.