Läs mer
Natriumvätekarbonat, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Produktkod. 11398594
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11398594 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 11398594 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer SO01311000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används inom analytisk kemi, som laboratoriereagens, för framställning av natriumsalter, för rengöring av laboratorieglas, som CO2-källa, i brandsläckare och i livsmedelsindustrin (E-500).
  • Synonymer: Natriumbikarbonat, Bakpulver
  • Molekylformel: NaHCO 3
  • Molar massa: 84,01 g/mol
  • CAS: 144-55-8
  • EIN ECS nr.: 205-633-8
  • Fosfater och silikater (som SiO2): max. 0,005 %
  • Svavelföreningar (som SO4): max. 0,003 %
  • Ämnen som reducerar jod: max. 0,0065 %
Specifikationer
Smältpunkt 270°C (decomposition)
CAS 144-55-8
pH 8.6% max (5%, water)
Kvantitet 1 kg
Molekylformel CHNaO3
MDL-nummer MFCD00003528
Synonym sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
InChI-nyckel UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Na+].OC([O-])=O
IUPAC-namn natriumvätekarbonat
Molekylvikt (g/mol) 84.01
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
Formel vikt 84.01g/mol
Procent renhet 99.7 to 100.3% (acidimetric, on dried sample)
Kvalitet ACS-reagens
Identifiering Passes Test
Förlust vid torkning 0.2% max (silica gel)
Ångtryck 8.3hPa (at 30°C)