Läs mer
Natriumvätekarbonat, certifierad AR för analys, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur, Fisher Chemical™
Produktkod. 10518640 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 g
3 kg
5 kg
Förpackning:
Plastfat
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
3kg
500g
5kg
Produktkod. 10518640
Brand: Fisher Chemical S/4240/65
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CHNaO3, CAS-nummer-144-55-8, acidosan, bakpulver, bikarbonat av soda, kolsyramononatriumsalt, meylon, neut, natriumsyrakarbonat, natriumbikarbonat, natriumvätekarbonat, natriumvätekarbonat, 500 g, CHEBI:32139, Vit, 8,. UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 144-55-8
Molekylformel CHNaO3
Molekylvikt (g/mol) 84.01
MDL-nummer MFCD00003528
InChI-nyckel UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
LEDER [Na+].OC([O-])=O
Specifikationer
Smältpunkt 270°C
Färg Vitt
pH 8.3
Fysisk form Pulver/fast
Kvantitet 5 kg
IUPAC-namn natriumvätekarbonat
Formel vikt 84.01g/mol
Förpackning Plastfat