Läs mer
Natriumvätekarbonat, certifierad AR för analys, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur, Fisher Chemical™
Produktkod. 10152780 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackning:
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10152780 1 kg Pulverburk av plast 1kg
1 options
Produktkod. 10152780 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/4240/60
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    584.65 SEK
    432.88 SEK / 1kg
    Save 151.77 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
I lager
CHNaO3, CAS-nummer-144-55-8, acidosan, bakpulver, bikarbonat av soda, kolsyramononatriumsalt, meylon, neut, natriumsyrakarbonat, natriumbikarbonat, natriumvätekarbonat, natriumvätekarbonat, 1 kg, CHEBI:32139, Vit, 84,01 g/mol. UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Smältpunkt 270 °C
CAS 144-55-8
Färg Vitt
pH 8.3
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
Molekylformel CHNaO3
MDL-nummer MFCD00003528
Synonym sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
InChI-nyckel UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Na+].OC([O-])=O
IUPAC-namn natrium; vätekarbonat
Molekylvikt (g/mol) 84.01
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
Formel vikt 84,01 g/mol
Förpackning Pulverburk av plast