Beskrivning
Natriumvätekarbonat, Extra Pure, SLR
Specifications
Specifications
| Smältpunkt | 270 °C |
| Färg | Vitt |
| pH | 8.3 |
| Fysisk form | Pulver/fast |
| Kvantitet | 1 kg |
| IUPAC-namn | natrium; vätekarbonat |
| Formel vikt | 84,01 g/mol |
| Förpackning | Pulverburk av plast |