Läs mer
Sodium hydrogen carbonate, Puratronic™, 99.998% (metals basis)
Produktkod. p-4407895
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11317027
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010863.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
mp ca. 50 °C, börjar förlora CO 2 ca 100 C, °omvandlas till Na 2 CO 3
Natriumvätekarbonat används i en process för att ta bort färg och korrosion som kallas sodablästring; processen är särskilt lämplig för rengöring av aluminiumpaneler som kan förvrängas av andra typer av slipmedel. Det kan administreras till pooler, spa och trädgårdsdammar för att höja pH-nivåerna. Kan även användas som brandsläckare. Dess primära användning är i matlagning (bakning), som ett jäsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 144-55-8
Molekylformel CHNaO3
Molekylvikt (g/mol) 84.01
MDL-nummer MFCD00003528
InChI-nyckel UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
LEDER [Na+].OC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hydrogen carbonate
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99.998% (metals basis)
Beilstein 4153970
Löslighetsinformation Soluble in water. Insoluble in ethanol.
IUPAC-namn natriumvätekarbonat
Formel vikt 84.01
Odör Odorless
Brytningsindex 1.5
Utseende White powder
Densitet 2.159
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.