Läs mer
Sodium Hydrogen Carbonate, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Hydrogen Carbonate |
| Smältpunkt | 270°C (decomposition) |
| Kvantitet | 1 kg |
| Molekylformel | NaHCO3 |
| MDL-nummer | MFCD00003528 |
| Synonym | Sodium bicarbonate, Sodium bicarbonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 84.01 |
| Kvalitet | Research |
| Densitet | 2.22 g/cm3 at 20°C,2.16 g/mL at 25°C |