Läs mer
Sodium hydrogen DL-malate, 98%
Produktkod. 15473187
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15473187 50 g 50g
15483187 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15473187 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19428.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 57467-17-1 | C4H5NaO5 | 156.07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57467-17-1
Molekylformel C4H5NaO5
Molekylvikt (g/mol) 156.07
MDL-nummer MFCD00798569
InChI-nyckel DOJOZCIMYABYPO-UHFFFAOYNA-M
Synonym sodium hydrogen malate, monosodium malate, sodium malate, l-malic acid, --sodium hydrogen malate, l--malic acid disodium salt, sodium 3-carboxy-3-hydroxypropanoate, 2-hydroxysuccinic acid 1-sodium salt, sodium 3,4-dihydroxy-4-oxo-butanoate, 2-hydroxybutanedioic acid 4-sodium salt
PubChem CID 23678821
IUPAC-namn natrium;3,4-dihydroxi-4-oxobutanoat
LEDER [Na+].OC(CC([O-])=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hydrogen DL-malate
Smältpunkt 210°C (decomposition)
Kvantitet 50 g
Formel vikt 156.07
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hydrogen DL-malate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydrogen DL-malate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.