Läs mer
Sodium hydrogen fumarate, 98%
Produktkod. 11420558
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11420558 50 g 50g
11430558 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11420558 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24683.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5873-57-4 | C4H2NaO4 | 137.05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5873-57-4
Molekylformel C4H2NaO4
Molekylvikt (g/mol) 137.05
MDL-nummer MFCD00039097
InChI-nyckel VRVKOZSIJXBAJG-TYYBGVCCSA-L
Synonym sodium hydrogen fumarate, monosodium fumarate, sodium fumarate, maleic acid, sodium salt, maleinian sodu polish, fumaric acid monosodium salt, ccris 7315, 2-butenedioic acid 2z-, sodium salt, sodium e-3-carboxyacrylate, maleinian sodu
PubChem CID 6076814
IUPAC-namn natrium;(E)-4-hydroxi-4-oxobut-2-enoat
LEDER [Na+].[O-]C(=O)\C=C\C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hydrogen fumarate
Kvantitet 50 g
Formel vikt 138.06
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.