Läs mer
Natriumväte L-tarrat, vattenfritt (anhydr), 98 %
Produktkod. 11333176
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11333176 500 g 500g
11313176 25 g 25g
11323176 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11333176 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12469.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 526-94-3 | C4H5NaO6 | 172,07 g/mol
Natriumväte L-tartrat används för att detektera kalium och i näringsmedia. Det används också som en livsmedelstillsats och en surhetsreglerande medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Natriumväte L-tartrat används för att detektera kalium och i näringsmedia. Det används också som en livsmedelstillsats och en surhetsreglerande medel.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 526-94-3
Molekylformel C4H5NaO6
Molekylvikt (g/mol) 172.07
MDL-nummer MFCD00065393,MFCD00065393
InChI-nyckel NKAAEMMYHLFEFN-UHFFFAOYNA-M
Synonym sodium bitartrate, monosodium tartrate, sodium hydrogen tartrate, natriumtartrat german, sodium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, monobasic sodium tartrate, monosodium l-+-tartrate, tartaric acid, monosodium salt, natrium hydrogen-2r,3r-tartrat, weinstein
PubChem CID 23690454
IUPAC-namn natrium;2,3,4-trihydroxi-4-oxobutanoat
LEDER [Na+].OC(C(O)C([O-])=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hydrogen L-tartrate
Namnnotering anhydra
Smältpunkt ∽243 °C (dekomposition)
Kvantitet 500 g
Beilstein 6099125
Merck Index 14,8589
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Optisk rotation +24,5° (c=3 i vatten)
Formel vikt 172.07
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.