Läs mer
Natriumvätefosfat, 98+%
Produktkod. 11428970
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
10000g
1kg
2500g
250g
500g
5kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11428970 250 g 250g
11499403 500 g 500g
11438970 1 kg 1kg
11409413 2.5 kg 2500g
11448970 5 kg 5kg
11419413 10 kg 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11428970 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11817.30
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 7558-79-4 ∣ HNa2O4P ∣ 141,96 g/mol
Natriumvätefosfat används i livsmedels- och vattenbehandling tillsammans med trinatriumfosfat. Det används som emulgeringsmedel och buffert i livsmedel och läkemedel, antiklumpningstillsats i pulverprodukter, kosttillskott, kalkinhibitor, reagens och buffert i analytisk kemi. Det används i tvättmedel, rengöringsmedel, textil, läderhjälpmedel, gödningsmedel och galvanoplaster. Dessutom används det som ett saltlösningslaxermedel för att behandla förstoppning. Det hämmar bildandet av kalciumfjäll i vattenreningsverk.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Natriumvätefosfat används i livsmedels- och vattenbehandling tillsammans med trinatriumfosfat. Det används som emulgeringsmedel och buffert i livsmedel och läkemedel, antiklumpningstillsats i pulverprodukter, kosttillskott, kalkinhibitor, reagens och buffert i analytisk kemi. Det används i tvättmedel, rengöringsmedel, textil, läderhjälpmedel, gödningsmedel och galvanoplaster. Dessutom används det som ett saltlösningslaxermedel för att behandla förstoppning. Det hämmar bildandet av kalciumfjäll i vattenreningsverk.
Löslighet
Löslig i vatten. Olöslig i etanol, metanol och n-oktanol.
Anteckningar
Hygroskopisk. Oförenlig med starka syror, starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7558-79-4
Molekylformel HNa2O4P
Molekylvikt (g/mol) 141.96
MDL-nummer MFCD00003496
InChI-nyckel BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
LEDER [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Sodium hydrogen phosphate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Linjär formel Na2HPO4
Merck Index 14,8659
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Olöslig i etanol, metanol och n-oktanol.
IUPAC-namn dinatrium;vätefosfat
Formel vikt 141.98
Procent renhet ≥98%
Kvalitet Ograderat
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.