Läs mer
Natriumvätefosfat, 98+%
Produktkod. 11438970
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
10000g
1kg
2500g
250g
500g
5kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11438970 1 kg 1kg
11428970 250 g 250g
11499403 500 g 500g
11409413 2.5 kg 2500g
11448970 5 kg 5kg
11419413 10 kg 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11438970 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11817.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    885.00 SEK
    736.65 SEK / 1kg
    Save 148.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7558-79-4 | HNa2O4P | 141,96 g/mol
Natriumvätefosfat används i livsmedels- och vattenrening tillsammans med trinatriumfosfat. Det används som emulgeringsmedel och buffert i livsmedel och läkemedel, klumpförebyggande tillsats i pulverprodukter, kosttillskott, avlagringshämmare, reagens och buffert i analytisk kemi. Den kan användas i tvättmedel, rengöringsmedel, textil, läderhjälpmedel, gödningsmedel och galvanoplaster. Vidare används det som ett laxermedel med saltlösning för att behandla förstoppning. Det hämmar bildningen av kalciumskal i vattenreningsverk.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Natriumvätefosfat används vid behandling av livsmedel och vatten tillsammans med trinatriumfosfat. Det används som emulgeringsmedel och buffert i livsmedel och läkemedel, klumpförebyggande tillsats i pulverprodukter, kosttillskott, avlagringshämmare, reagens och buffert i analytisk kemi. Den kan användas i rengöringsmedel, rengöringsmedel, textil, läderhjälpmedel, gödningsmedel och galvanoplaster. Vidare används det som ett laxermedel med saltlösning för att behandla förstoppning. Det hämmar bildningen av kalciumskal i vattenreningsverk.
Löslighet
Lösligt i vatten. Olösligt i etanol, metanol och n-oktanol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka syror, starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7558-79-4
Molekylformel HNa2O4P
Molekylvikt (g/mol) 141.96
MDL-nummer MFCD00003496
InChI-nyckel BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
LEDER [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hydrogen phosphate
Kvantitet 1 kg
Linjär formel Na2HPO4
Merck Index 14,8659
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Olöslig i etanol, metanol och n-oktanol.
IUPAC-namn dinatrium;vätefosfat
Formel vikt 141.98
Procent renhet ≥98%
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.