Läs mer
Natriumvätefosfat, vattenfritt alkohol, ACS, 99,0 % min
Produktkod. 11306778
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11306778 1 kg 1kg
11316778 250 g 250g
11396768 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11306778 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013437.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    945.00 SEK
    788.65 SEK / 1kg
    Save 156.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7558-79-4 ∣ HNa2O4P ∣ 141,96 g/mol
Natriumvätefosfat används i livsmedels- och vattenbehandling tillsammans med trinatriumfosfat. Det används som emulgeringsmedel och buffert i livsmedel och läkemedel, antiklumpningstillsats i pulverprodukter, kosttillskott, kalkinhibitor, reagens och buffert i analytisk kemi. Det används i tvättmedel, rengöringsmedel, textil, läderhjälpmedel, gödningsmedel och galvanoplaster. Dessutom används det som ett saltlösningslaxermedel för att behandla förstoppning. Det hämmar bildandet av kalciumfjäll i vattenreningsverk.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7558-79-4
Molekylformel HNa2O4P
Molekylvikt (g/mol) 141.96
MDL-nummer MFCD00003496
InChI-nyckel BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
IUPAC-namn dinatrium;vätefosfat
LEDER [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hydrogen phosphate, anhydrous
Färg Vitt
Fysisk form Granulat
Kvantitet 1 kg
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Utseende Vitt granulärt
Analysprocentintervall 99,0 % min.
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Olöslig i etanol, metanol och n-oktanol.
Formel vikt 141.98
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.