Läs mer
Natriumvätefosfat, vattenfri, ACS, 99,0 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11396768
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
Produktkod. 11396768
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013437.A7
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7558-79-4 | HNa2O4P | 141.96 g/mol
Natriumvätefosfat används i livsmedels- och vattenrening tillsammans med trinatriumfosfat. Det används som emulgeringsmedel och buffert i livsmedel och läkemedel, klumpförebyggande tillsats i pulverprodukter, kosttillskott, avlagringshämmare, reagens och buffert i analytisk kemi. Den kan användas i tvättmedel, rengöringsmedel, textil, läderhjälpmedel, gödningsmedel och galvanoplaster. Vidare används det som ett laxermedel med saltlösning för att behandla förstoppning. Det hämmar bildningen av kalciumskal i vattenreningsverk.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7558-79-4
Molekylformel HNa2O4P
Molekylvikt (g/mol) 141.96
MDL-nummer MFCD00003496
InChI-nyckel BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
IUPAC-namn dinatrium;vätefosfat
LEDER [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hydrogen phosphate, anhydrous
Färg Vitt
Fysisk form Granulat
Kvantitet 5 kg
Analysprocentintervall 99.0% min.
Löslighetsinformation Soluble in water. Insoluble in ethanol,methanol and n-octanol.
Formel vikt 141.98
Kvalitet ACS
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Utseende White granular
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.